1-Heptanol

Leverancier: EHRENSTORFER
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

Waarschuwing

C14127100
EHERC14127100EA 38.2 EUR
EHERC14127100
1-Heptanol
1-Heptanol
Formule: H₃C(CH₂)₅CH₂OH
Kookpunt: 176 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –35 °C
Dichtheid: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 70 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002986
CAS nummer: 111-70-6
EINECS: 203-897-9
Merck Index: 13,04681

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR