Methyl-4-hydroxybenzoate
Leverancier: EHRENSTORFER
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methylparaben, 4-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl Parahydroxybenzoate, Methyl 4-hydroxybenzoate
C14229000
EHERC14229000EA 48 EUR
EHERC14229000
Methyl-4-hydroxybenzoate
Methyl-4-hydroxybenzoate
Formule: HOC₆H₄CO₂CH₃
MW: 152.15 g/mol
Kookpunt: 270…280 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 125…128 °C
Dichtheid: 1.1208 g/cm³ (137 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002352
CAS nummer: 99-76-3
EINECS: 202-785-7
Merck Index: 13,06129
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84321052052f4be2a53d8d7ebac7fabe6fc5a435&vid=ede765fad275b2515a8c57ba4499bff313a18983&prid=web&clid=SAPDAM