Kanamycin sulphate
Leverancier: EHRENSTORFER
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Gevaar
C14505520
EHERC14505520EA 64 EUR
EHERC14505520
Kanamycin sulphate
Kanamycin sulphate
Formule: C₁₈H₃₈N₄O₁₅S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00070253
CAS nummer: 25389-94-0
EINECS: 246-933-9