Methylcyclohexaan
Leverancier: EHRENSTORFER
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Gevaar
C15085000
EHERC15085000EA 52.9 EUR
EHERC15085000
Methylcyclohexaan
Methylcyclohexaan
Formule: C₆H₁₁CH₃
Kookpunt: 101 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –126 °C
Dichtheid: 0,7693 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: –4 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001497
CAS nummer: 108-87-2
EINECS: 203-624-3
UN: 2296
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06074
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f7f0d5a1c32138da16df4781897a9c0184e42b7&vid=39a9392c8629d0e2fc79134840e6d8a8dc8a76e7&prid=web&clid=SAPDAM