2-Pentaanon
Leverancier: EHRENSTORFER
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Gevaar
C15981500
EHERC15981500EA 80 EUR
EHERC15981500
2-Pentaanon
2-Pentaanon
Formule: C₅H₁₀O
Kookpunt: 100 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –78 °C
Dichtheid: 0,809 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 7 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009400
CAS nummer: 107-87-9
EINECS: 203-528-1
UN: 1249
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06193