α,α,α-Trichloortolueen

Leverancier: EHRENSTORFER
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

Gevaar

C17787000
EHERC17787000EA 93.5 EUR
EHERC17787000
α,α,α-Trichloortolueen
α,α,α-Trichloortolueen
Formule: C₇H₅Cl₃
Kookpunt: 220,6 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 108 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000786
CAS nummer: 98-07-7
EINECS: 202-634-5
UN: 2226
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01110
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a1a497688a8f91262df1122137637e4f0d3742ef&vid=a7b0386ef113032a8e1de07b197ca5fc2ca69bb0&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR