1,2,4-Trimethylbenzeen

Leverancier: EHRENSTORFER
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

Gevaar

CA17880800
EHERCA17880800EA 51.7 EUR
EHERCA17880800
1,2,4-Trimethylbenzeen
1,2,4-Trimethylbenzeen
Formule: C₉H₁₂
Kookpunt: 169 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –44 °C
Dichtheid: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 44 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008527
CAS nummer: 95-63-6
EINECS: 202-436-9
UN: 3295
ADR: 3,III
Merck Index: 12,08100

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR