Reinigingsmiddelen, elma tec clean
Leverancier: ELMA SCHMIDBAUER
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
8000170 8000172 8000152 8000102 8000122 8000150 8000112 8000132
ELMA8000170EA 360 EUR
ELMA8000170 ELMA8000172 ELMA8000152 ELMA8000102 ELMA8000122 ELMA8000150 ELMA8000112 ELMA8000132
Reinigingsmiddelen, elma tec clean
Reinigingsmiddelen Detergenten en oppervlaktereinigers
Krachtige reinigers voor ultrasoonbaden geschikt voor vele industriële reinigingstaken
  • verlengt de levensduur van de ultrasone unit
  • Zeer efficiënt concentraat
  • Lange houdbaarheidstermijn