Microtoommeshouders, FEATHER®
Leverancier: PFM Medical GmbH
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
207000160
FEAT207000160EA 1290 EUR
FEAT207000160
Microtoommeshouders, FEATHER®
Microtomen Messen en handgrepen
"One-touch" microtoommeshouders voor gebruik met microtoommessen voor paraffine- en cryostaatcoupes in een breed gamma van individuele toepassingen bij routinepraktijken, onderzoek en in de industrie.
  • De messen kunnen eenvoudig vervangen worden zonder schroeven vast te draaien
  • Het plaatsen van het mes is snel en eenvoudig