Accessories for compact automatic extraction units, Soxtherm
Leverancier: GERHARDT
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
13-0062 13-0063 13-0011 1000774 13-0012 13-0051 13-0010 13-0073 13-0047 13-0050 13-0095 13-0096
GERH13-0062EA 0 EUR
GERH13-0062 GERH13-0063 705-0507 GERH1000774 705-0542 701-0074 701-0072 GERH13-0073 GERH13-0047 701-0258 GERH13-0095 GERH13-0096
Accessories for compact automatic extraction units, Soxtherm
Extractors Automatische extractorsystemen
Betrouwbaar en effectief gebruik, waaronder onbewaakte, gelijktijdige inzet van maximaal vier eenheden, kan het beste worden uitgevoerd met de compacte Multistat-regelaar of met de handige Soxtherm Manager-software die geschikt is voor de meeste pc's. De software biedt een overzicht van de werking en de status, en beschikt over diverse logboekfuncties. De vereiste documentatie wordt meegeleverd.
Bestelinformatie: Neem contact op met Avantor voor informatie over andere beschikbare accessoires, waaronder hulzen en afdichtingen.