Containers, recht, brede opening, met schroefdop, Corning® Gosselin™
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
TP140-05 TP200-14 TP175-06 TP52C-030 TP52C-032 TP53C-014 TP53C-021 TP53C-023 TP53C-030 TP53C-032 TP53C-042 TP53C-052 TP30C-003 TP30C-004 TP30C-011 TP30C-014 TP30C-021 TP30C-030 TP30C-032 TP35C-001 TP35C-004 TP35C-011 TP35C-021 TP35C-030 TP35C-032 TP35C-042 TP35C-052 TP35C-062 TP52C-001 TP52C-003 TP52C-004 TP52C-021 TP52C-022 TP52C-023 TP52C-024
216-0518EA 408 EUR
216-0518 215-1324 GOSSTP175-06 216-2111 216-2113 GOSSTP53C-014 GOSSTP53C-021 GOSSTP53C-023 GOSSTP53C-030 GOSSTP53C-032 GOSSTP53C-042 GOSSTP53C-052 GOSSTP30C-003 GOSSTP30C-004 216-2084 GOSSTP30C-014 GOSSTP30C-021 216-2085 GOSSTP30C-032 216-2086 216-2087 216-2088 216-2089 216-2091 216-2092 216-2093 216-2094 216-2095 216-2096 216-2097 216-2098 216-2099 216-2100 216-2102 216-2104
Containers, recht, brede opening, met schroefdop, Corning® Gosselin™
Monsternamepotjes Containers voor algemeen gebruik
Doorschijnend PP of glashelder PS, met PE-schroefdop. Rechte recipiënten voor monsterafname, opslag en transport. Snel te openen en te sluiten draaisluiting met lekvrije binnenlip. Goede (PS) tot zeer goede (PP) thermische en chemische bestendigheid.
  • Gekleurde sluitingen naar keuze voor een betere monsteridentificatie
  • In steriele of aseptische verpakte uitvoering leverbaar
Opgelet: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904