2-Formyl-6-picoline ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Waarschuwing
H26841.14
H26841.14EA 588 EUR
H26841.14
2-Formyl-6-picoline ≥98%
2-Formyl-6-picoline
Purity: 98% CAS No.: 1122-72-1 Molecular Formula: C7H7NO Formula Weight: 121.14 Flash Point: 68°(155°F) Refractive Index: 1.527 Melting Point: 29-33° Boiling Point: 105-108°/12mm Beilstein Reference: 107476 MDL No.: MFCD00006291
Formule: C₇H₇NO
Kookpunt: 105…108 °C (12 mmHg)
Smeltpunt: 29…33 °C
Vlampunt: 68 °C (155 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006291
CAS nummer: 1122-72-1
EINECS: 214-359-8