4,4,4-Trifluoro-1-(4-fluorophenyl)butane-1,3-dione 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Waarschuwing
H34429.14 H34429.03 H34429.06
H34429.14EA 169 EUR
H34429.14 H34429.03 H34429.06
4,4,4-Trifluoro-1-(4-fluorophenyl)butane-1,3-dione 97%
4,4,4-Trifluoro-1-(4-fluorophenyl)butane-1,3-dione
Purity: 97% CAS No.: 582-65-0 Molecular Formula: C10H6F4O2 Formula Weight: 234.15 Melting Point: 40-44° MDL No.: MFCD03419766
Formule: C₁₀H₆F₄O₂
Smeltpunt: 40…44 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03419766
CAS nummer: 582-65-0