2-Fluoro-6-methylbenzaldehyde ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Fluoro-6-tolualdehyde, 6-Fluoro-o-tolualdehyde, 6-Fluoro-o-tolylaldehyde
H55228.03
H55228.03EA 104 EUR
H55228.03
2-Fluoro-6-methylbenzaldehyde ≥97%
2-Fluoro-6-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₇FO
MW: 138.14 g/mol
Dichtheid: 1.151
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258962
CAS nummer: 117752-04-2