2-Methyl-2-propen-1-ol ≥98%

Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

Waarschuwing

H60502.06
H60502.06EA 51.3 EUR
H60502.06
2-Methyl-2-propen-1-ol ≥98%
2-Methyl-2-propen-1-ol
Formule: C₄H₈O
Kookpunt: 113…115 °C
Dichtheid: 0,857
Vlampunt: 32 °C (90 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004737
CAS nummer: 513-42-8
EINECS: 208-161-0
UN: 2614
ADR: 3,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR