2-Bromo-5-fluorobenzyl alcohol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2-Bromo-5-fluorophenyl)methanol
H61596.06
H61596.06EA 176 EUR
H61596.06
2-Bromo-5-fluorobenzyl alcohol ≥97%
2-Bromo-5-fluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆BrFO
MW: 205.03
Smeltpunt: 91…94 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00142876
CAS nummer: 202865-66-5