Hematoxylin, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
H9627-5X100G
H9627-5X100GEA 1680 EUR
H9627-5X100G
Hematoxylin, Supelco®
Hematoxylin
Hematoxyline is een organische kleurstof die cheleert met metaalionen en zich bindt aan DNA en RNA. Het wordt gebruikt voor het kleuren van de kern van de cellen.[1] Hematoxyline wordt samen met eosinekleuring gebruikt bij de diagnose van het invasiestadium bij tumoren.
Formule: C₁₆H₁₄O₆
MDL Nummer: MFCD00078111
CAS nummer: 517-28-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1ae87ad93c95387cca8b4c5c4abdb7c4a90675d&vid=2b5ee99499727bd5dd6a41499843c662fcf4c7db&prid=web&clid=SAPDAM