Broom
Leverancier: Hach
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Gevaar
221120
HACH221120EA 21.9 EUR
HACH221120
Broom
Broom
Formule: Br₂
Kookpunt: 58,7 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 3,12 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010896
CAS nummer: 7726-95-6
EINECS: 231-778-1
UN: 1744
ADR: 8,I
Merck Index: 13,01378