Jars, white with red cap
Leverancier: Rosa Heinz GmbH
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
41-0030 41-0150 41-0250 41-0100 41-1000 41-0010 41-0020 41-0075 41-200 41-0500 41-0200 41-0050
HEIZ41-0030EA 2.8 EUR
HEIZ41-0030 HEIZ41-0150 HEIZ41-0250 HEIZ41-0100 HEIZ41-1000 HEIZ41-0010 HEIZ41-0020 HEIZ41-0075 HEIZ41-200 HEIZ41-0500 HEIZ41-0200 HEIZ41-0050
Jars, white with red cap
Potjes Potjes voor algemeen gebruik
PP, white with red PP cap.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Ideal for sampling, transportation and storage.
Opgelet: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904