Accessoires voor diepvriezers met ultralage temperaturen
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
FLN300D FCO300D FLN4567 FLN300V FLN300A FCO4567 FCO300W FLN300W LN4567 FCO300A FCO300V FCO456LEV FLN456LEV LNTSXU
HERAFLN300DEA 2540 EUR
HERAFLN300D HERAFCO300D HERAFLN4567 471-1234 HERAFLN300A HERAFCO4567 HERAFCO300W HERAFLN300W HERALN4567 HERAFCO300A 471-1235 471-1232 471-1233 HERALNTSXU
Accessoires voor diepvriezers met ultralage temperaturen
Vriezers Ultra lage temperatuur vriezers
Garandeer optimale beveiliging voor kritische monsters door gebruik te maken van Thermo Scientific™ CO₂- en LN2-back-upsystemen voor diepvriezers met ultralage temperaturen, voor gebruik met diepvriezers uit de Thermo Scientific™ TSX-, Forma™-, HERAfreeze™-, Revco™- en TS-serie.
  • Het LN₂-back-upsysteem handhaaft de temperatuur tot –80 °C met vloeibare stikstof, het CO₂-back-upsysteem handhaaft de temperatuur tot –67 °C met CO₂
LN₂ back-upsysteem: Bij LN₂ noodkoeling is een mobiele tank voldoende als ervoor wordt gezorgd dat het vulniveau regelmatigMore Product Information