Spuiten voor manuele injectie, zuiger met PTFE-uiteinde voor vloeistoffen en gassen
Leverancier: Agilent
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
5190-1490 5190-1503 5190-1510 5190-1497 5190-1517 5190-1523
HEWL5190-1490EA 65 EUR
HEWL5190-1490 HEWL5190-1503 HEWL5190-1510 HEWL5190-1497 HEWL5190-1517 HEWL5190-1523
Spuiten voor manuele injectie, zuiger met PTFE-uiteinde voor vloeistoffen en gassen
Spuiten Injectiespuiten voor chromatografie
Spuiten voor injectie van vloeistoffen en gassen. Vaste naald met afgeschuinde punt.
  • Vervangbare zuiger