Circulatiekoelthermostaten, minikoeler en unikoelers
Leverancier: HUBER
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
3013.0001.01 3013.0004.01 3015.0003.01 3024.0027.01 3006.0063.99 3014.0054.01 3014.0052.01 3024.0053.01 3024.0054.01 3025.0056.01 3010.0101.01 3065.0004.99 3066.0010.99 3055.0002.01 3055.0001.01 3054.0005.01 3054.0001.01 3054.0006.01 3054.0004.01 3054.0002.01 3013.0062.01 3014.0061.01 3052.0014.01 3025.0057.01 3013.0064.01 3051.0025.01 3024.0057.01 3024.0058.01
461-6472EA 0 EUR
461-6472 461-0988 461-1083 461-1085 461-0958 HUBE3014.0054.01 HUBE3014.0052.01 HUBE3024.0053.01 HUBE3024.0054.01 HUBE3025.0056.01 HUBE3010.0101.01 HUBE3065.0004.99 HUBE3066.0010.99 HUBE3055.0002.01 HUBE3055.0001.01 HUBE3054.0005.01 HUBE3054.0001.01 HUBE3054.0006.01 HUBE3054.0004.01 HUBE3054.0002.01 HUBE3013.0062.01 HUBE3014.0061.01 HUBE3052.0014.01 HUBE3025.0057.01 HUBE3013.0064.01 HUBE3051.0025.01 HUBE3024.0057.01 HUBE3024.0058.01
Circulatiekoelthermostaten, minikoeler en unikoelers
Circulatiethermostaten Gesloten circulatiesystemen Koelingscirculatoren
Veel toepassingen zijn afhankelijk van een betrouwbare koelbron. Circulatiekoelers in de unikoelerreeks zijn een ideale oplossing voor milieuvriendelijke en economische koeling in laboratoria en de industrie. Er zijn meer dan 50 verschillende lucht- en watergekoelde modellen met een koelvermogen van 0,3 tot 50 kW. Dankzij efficiënt energiebeheer zijn de gebruikskosten laag en wordt minder vers water verbruikt. Circulatiekoelers van Huber bieden een milieuvriendelijke oplossing met snel rendement.
  • Robust stainless construction
  • Reliable continuous operation with warning functions
More Product Information