2,4-Dichloorfenoxyazijnzuur, tan powder
Leverancier: MP Biomedicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Gevaar
0210155380
ICNA0210155380EA 57.4 EUR
ICNA0210155380
2,4-Dichloorfenoxyazijnzuur, tan powder
2,4-Dichloorfenoxyazijnzuur
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid is a herbicide.
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid is a herbicide.
Soluble in ethanol (100 mg/ml - clear to hazy, faint yellow solution), methanol (50 mg/ml - clear, colourless solution).
Formule: (C₆H₃Cl₂)OCH₂COOH
Kookpunt: 346 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 134…140 °C
Dichtheid: 1,563 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004300
CAS nummer: 94-75-7
EINECS: 202-361-1
UN: 3077
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02825