Inhangcirculatiethermostaten, ICC serie
Leverancier: IKA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
4136600 4134400
IKAA4136600EA 2480 EUR
IKAA4136600 IKAA4134400
Inhangcirculatiethermostaten, ICC serie
Circulatiethermostaten Open circulatiesystemen Thermostaatregelaars
De compacte ICC inhangcirculatiethermostaten zijn ideaal om vloeistoffen op temperatuur te houden tot 150 °C. Geschikt voor gebruik in open of gesloten waterbaden. De geïntegreerde druk-/zuigpomp zorgt ervoor dat de ICC apparaten voor interne en externe toepassingen gebruikt kunnen worden. Sluit eenvoudigweg de optionele pompset aan. Beide apparaten kunnen dichtbij omgevingstemperatuur gebruikt worden in combinatie met de optionele koelspiraal. Beide modellen hebben optische en akoestische veiligheidswaarschuwingen en een regelbaar veiligheidscircuit.
  • Temperatuurbereik: RT - 150&
More Product Information
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable