Temperatuurregelingssystemen
Leverancier: IKA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
8035900 8035800 8036000 8036100 8036200 8036300 8036400 8035700 8036800 8037200 10000416 10000415 10002471 10002474
IKAA8035900EA 3060 EUR
IKAA8035900 IKAA8035800 IKAA8036000 IKAA8036100 IKAA8036200 IKAA8036300 IKAA8036400 IKAA8035700 IKAA8036800 IKAA8037200 IKAA10000416 IKAA10000415 IKAA10002471 IKAA10002474
Temperatuurregelingssystemen
Circulatiethermostaten Gesloten circulatiesystemen Temperatuurregelsystemen
De ICC compacte inhangcirculatiethermostaten kunnen eenvoudig aan waterbaden van verschillende volumes gekoppeld worden. Ze zijn ontworpen om vloeistoffen tot 150 °C te verwarmen. Door het handige handvat en het compacte ontwerp is de thermostaat eenvoudig te gebruiken en te transporteren. Een budgetvriendelijke en aantrekkelijke oplossing voor basistoepassingen zoals monsters op temperatuur houden en glaswerk verwarmen.
  • Instelbaar veiligheidscircuit
  • Schakel met één toets over van interne naar externe temperatuur (enkel control model)
  • Optische en