Homogenisator, T 18 digitale ULTRA-TURRAX®
Leverancier: IKA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
3720003 3720000 3720002 9022802 9022800
431-0187EA 1120 EUR
431-0187 431-0183 431-0186 431-0190 IKAA9022800
Homogenisator, T 18 digitale ULTRA-TURRAX®
Homogenisatoren Tafelmodel homogenisatoren
Model met statief, volumebereik 1 tot 1500 ml. De T-18 digitale aandrijfeenheid biedt een groot toerentalbereik van 3000 tot 25000 tpm waarmee gebruikers bij hoge omtreksnelheden kunnen werken, zelfs bij kleine rotordiameters. Een brede keuze uit dispergeerelementen. garandeert een breed scala aan toepassingen.
  • Digitaal snelheidsdisplay
  • Elektronische toerentalregeling en overbelastingsbeveiliging
  • Roestvrijstalen dispergeerelementen kunnen snel en gemakkelijk worden gereinigd
  • Kunststof dispergeerelementen voor eenmalig gebruik zijn verkrijgbaar in twee