Dispergeerders, LABOR-PILOT 2000/4
Leverancier: IKA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
T055142 T054916 T055013 T061069 T054917
IKAAT055142EA 0 EUR
IKAAT055142 IKAAT054916 IKAAT055013 IKAAT061069 IKAAT054917
Dispergeerders, LABOR-PILOT 2000/4
Homogenisatoren Tafelmodel homogenisatoren
De LABOR-PILOT is een compacte en multifunctionele inline dispergeermachine voor in het laboratorium. Hij is ontworpen voor het mengen, homogeniseren, emulgeren, suspenderen en natmalen van vaste stoffen en vloeistoffen. De LABOR-PILOT 2000/4 is geschikt voor een groot aantal toepassingen, in het bijzonder in de chemische, cosmetische, farmaceutische, kunststof-, kleur- en voedselindustrie. Hij is ontworpen met geavanceerde technologie en beschikbaar met zes uitwisselbare modules.
  • Flexibiliteit en gebruiksgemak: Eén machine is geschikt voor veel
More Product Information