Magnetische roerder, Topolino mobil
Leverancier: IKA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
3381300 3381302
IKAI3381300EA 343 EUR
IKAI3381300 IKAI3381302
Magnetische roerder, Topolino mobil
Roerders Magnetische roerders
Mini magnetische roerder met duurzame borstelloze motor om kleine hoeveelheden te mengen.
  • Continu instelbaar snelheidsbereik
  • Krachtige magneten voor sterke magnetische koppeling
  • Gebruikt standaard vervangbare oplaadbare AA-batterijen of kan gebruikt worden met voeding
IP beschermingsklasse volgens DIN EN 60529: IP 20
Certificaten: IP beschermingsklasse volgens DIN EN 60529: IP 20