Verbindingsstukken met dubbele ringen
Leverancier: VICI JOUR RESEARCH
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
JR-M5004 JR-5004-5 JR-5510-5 JR-5580-5 JR-5511-5
554-1067EA 0 EUR
554-1067 JOURJR-5004-5 JOURJR-5510-5 JOURJR-5580-5 JOURJR-5511-5
Verbindingsstukken met dubbele ringen
Fittingen en connectoren
Deze VICI Jour aansluitingen bevatten een unieke dubbele PEEK ring die de slangen voor een hogere veiligheid op twee plaatsen vastgrijpt, vooral in combinatie met PEEK of Tefzel slangen. Voor vrijwel alle 1/16" vrouwelijke verbindingsstukken, zoals Parker, Swagelok, Waters, Valco, Rheodyne en Upchurch.
  • Inert en geheel van PEEK vervaardigd
  • Handvaste versie en versie met zeskantige kop
  • Voor maximaal 420 bar