Last Drop filters voor mobiele fasen
Leverancier: VICI JOUR RESEARCH
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
JR-9000-0530 JR-9000-0520 JR-9000-0521 JR-9000-0522 JR-9000-0531 JR-9000-0532 JR-9000-0532F JR-9000-0531F JR-9000-0530F JR-9000-0522F JR-9000-0520F JR-9000-0521F
554-1115EA 88.1 EUR
554-1115 554-1112 554-1113 554-1114 554-1116 554-1117 JOURJR-9000-0532F JOURJR-9000-0531F JOURJR-9000-0530F JOURJR-9000-0522F JOURJR-9000-0520F JOURJR-9000-0521F
Last Drop filters voor mobiele fasen
Filters Filters voor vloeistofverwerking
Met vlak filterelement dat de maximale hoeveelheid mobiele fase uit het reservoir kan onttrekken zonder dat er lucht in het systeem komt.