Biohazardzakken, zonder opdruk, autoclaveerbaar, steriel
Leverancier: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
3138CBHNPST10D 3138CBHNPST10S
KACC3138CBHNPST10DEA 528 EUR
KACC3138CBHNPST10D KACC3138CBHNPST10S
Biohazardzakken, zonder opdruk, autoclaveerbaar, steriel
Zakken Afvalzakken
Voorgesteriliseerd en verpakt in meerdere lagen Tyvek-peelzakjes en polybags om toegang te krijgen tot de aseptische ruimte zonder overmatig sproeien en afvegen met ontsmettingsmiddelen. De zakken worden gebruikt voor het veilig en effectief verwijderen van biologisch gevaarlijke materialen uit de aseptische ruimte via de decontaminatie-autoclaaf.
  • Vervaardigd en verpakt in een ISO-gecertificeerde cleanroom
  • Scheur- en lekbestendig 2 mil helder polypropyleen
  • Tien zakken zijn dubbel verpakt in Tyvek/film chevron-pelzakjes en vervolgens in een derde,
More Product Information