Kolven, ronde bodem met genormaliseerd slijpstuk
Leverancier: KARTELL
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
1540
KART1540EA 322 EUR
KART1540
Kolven, ronde bodem met genormaliseerd slijpstuk
Kolven Rondbodemkolven
PFA, doorschijnend.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Uitstekende thermische bestendigheid van −200 tot +250 °C
  • Vacuüm: geschikt
Voor rotatieverdampers en distillatie van fijne chemicaliën.