Flesdispensers, DOSIPET
Leverancier: KARTELL
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
83025 83010 83002 83005 83050 83060
KART83025EA 1060 EUR
KART83025 KART83010 KART83002 KART83005 KART83050 KART83060
Flesdispensers, DOSIPET
Flesdispensers
Variabel volume, autoclaveerbaar
  • Eenvoudige en snelst mogelijke volumeselectie
  • Lotnummer, serienummer en datum zijn afgedrukt op elke DOSIPET (voorwaarde die voldoet aan ISO 9000)
  • Als u de bedrijfsmodusselector 180 graden draait, loopt alle vloeistof in het afvoerbuisje terug de fles in
  • Met de zuiger van de DOSIPET Standard wordt het reagens met elke slag volledig vermengd
Volledig verstelbare flesdispensers met een bedrijfsmodusselector voor ontluchting, geleverd met vul-en afvoerbuisjes, een handleiding en de volgende schroefdraadadapters:More Product Information
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable