6-Methoxyindole ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Waarschuwing
L19074.03 L19074.MD
L19074.03EA 124 EUR
L19074.03 L19074.MD
6-Methoxyindole ≥98%
6-Methoxyindole
Purity: 98+% CAS No.: 3189-13-7 Molecular Formula: C9H9NO Formula Weight: 147.18 Melting Point: 90-94° Boiling Point: 105°/0.2mm MDL No.: MFCD00022780
Formule: C₉H₉NO
Kookpunt: 105 °C (0,2 mmHg)
Smeltpunt: 90…94 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00022780
CAS nummer: 3189-13-7
EINECS: 221-689-6