Circulatiekoelers, Variocool
Leverancier: LAUDA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
L000983 L000985 L000660 L000661 L000663 L000664 L000665 L000674 L000675 L000677 L000678 L000728 L000729 L000730 L000746 L000747 L000748 L000949 L000951 L000953
LAUDL000983EA 22130 EUR
LAUDL000983 LAUDL000985 LAUDL000660 LAUDL000661 LAUDL000663 LAUDL000664 LAUDL000665 LAUDL000674 LAUDL000675 LAUDL000677 LAUDL000678 LAUDL000728 LAUDL000729 LAUDL000730 LAUDL000746 LAUDL000747 LAUDL000748 LAUDL000949 LAUDL000951 LAUDL000953
Circulatiekoelers, Variocool
Circulatiethermostaten Gesloten circulatiesystemen Koelingscirculatoren
De compacte Variocool-circulatiekoelers zijn ideaal voor veeleisende temperatuurregelingstaken in laboratoria, mini-fabrieken en productie. De eenheden hebben een TFT-kleurenscherm en membraantoetsenbord, een USB-interface en een geïntegreerd alarm die eenvoudig toegankelijk zijn aan de voorzijde ervan. Ze zijn ook voorzien van een elektronische vulmeter op het display en een alarm bij laag vloeistofniveau. De modellen kunnen lucht- of watergekoeld zijn en hebben allemaal vergrendelbare zwenkwielen. Een breed scala aan in de fabriek aangebrachte opties en interfaces die achteraf kunnenMore Product Information