Opzetstukken met parallelle zijbuis
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
05000222 05000414 05000444 05000111
LENZ05000222EA 30 EUR
LENZ05000222 LENZ05000414 271-2212 271-2211
Opzetstukken met parallelle zijbuis
Onderdelen voor destillatie Destillatieadapters met meerdere halzen
DURAN®, borosilicaatglas 3.3.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
Met twee standaard geaarde 29/32 stopcontacten en één standaard geaarde 29/32 kegel. Zijhals schuin naar boven onder een hoek van 105°.