Adapter, ontvanger
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
05020001 05020002 05020003 05020004
271-2201EA 17.6 EUR
271-2201 LENZ05020002 201-1175 271-2202
Adapter, ontvanger
Onderdelen voor destillatie Destillatieadapters
DURAN®, borosilicate glass, clear.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
Inclined at an angle of 75°. With two standard ground cones.