Erlenmeyer-CAP doppen
Leverancier: LUDI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
184115393 184115391 184115392
391-0951EA 48.6 EUR
391-0951 LUDI184115391 LUDI184115392
Erlenmeyer-CAP doppen
Sluitingen Flesdoppen
Aluminium, geanodiseerd.
  • Veren gemaakt van chroomnikkelstaal
  • Veren klemmen tegen de buitenwand van de recipiënt
  • Autoclaveerbaar