E.Z.N.A® RNA-extractiekits voor formaline-gefixeerd, in paraffine ingebed weefsel
Leverancier: OMEGA BIO-TEK
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
M2551-00 M2551-01 R6954-00 R6954-01
M2551-00EA 917 EUR
M2551-00 M2551-01 M2551-02 R6954-00 R6954-01 R6954-02
E.Z.N.A® RNA-extractiekits voor formaline-gefixeerd, in paraffine ingebed weefsel
Reagentia voor nucleïnezuren Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Via geselecteerde proteaseafbraak worden microgramhoeveelheden RNA vrijgemaakt uit FFPE-monsters. De gezuiverde nucleïnezuren zijn zeer gefragmenteerd maar toch geschikt voor allerlei verdere genomische en genexpressieanalysen. E.Z.N.A®-sets met spinkolommen zijn ideaal voor toepassingen met lage doorvoer, terwijl Mag-Bind®-sets met magnetische korrels speciaal zijn ontworpen voor toepassingen met hoge doorvoer en automatiseringsmogelijkheden.
  • Indrukwekkende opbrengst binnen 40 minuten
  • Het standaardprotocol vereist geen xyleenextractie
  • Kits gebaseerd op magnetische korrels, volledig compatibel met de meeste automatiseringsplatforms