2,6-Dichloorfenol

Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

Waarschuwing

SB01838.1 SB01838.10 SB01838.50
MAYBSB01838.1EA 0 EUR
MAYBSB01838.1 MAYBSB01838.10 MAYBSB01838.50
2,6-Dichloorfenol
2,6-Dichloorfenol
Formule: C₆H₄Cl₂O
MW: 163 g/mol
Kookpunt: ∼219 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 68
Dichtheid: 1.653 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002176
CAS nummer: 87-65-0
EINECS: 201-761-3
UN: 2020
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03099

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR