(2-Bromoethoxy)benzene

Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

Waarschuwing

SB01861.1 SB01861.10 SB01861.50
MAYBSB01861.1EA 0 EUR
MAYBSB01861.1 MAYBSB01861.10 MAYBSB01861.50
(2-Bromoethoxy)benzene
(2-Bromoethoxy)benzene
Formule: BrCH₂CH₂OC₆H₅
Kookpunt: 144 °C (53 hPa)
Smeltpunt: 28…32 °C
Dichtheid: 1,3555 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 65 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000234
CAS nummer: 589-10-6
EINECS: 209-634-4

Order Now

Specificaties

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR