Masterflex® gecorreleerde flowmeters met variabel oppervlak, high-flow, schaal van 65 mm, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
03266-90 03268-88
MFLX03266-40EA 154 EUR
MFLX03266-40 MFLX03268-41 MFLX03266-90 MFLX03268-88
Masterflex® gecorreleerde flowmeters met variabel oppervlak, high-flow, schaal van 65 mm, Avantor®
Debietmeters
Offer geschiktheid niet op voor precisie.
  • Gecorreleerde debietmeters hebben een generieke schaal - referentiestroomkrommen gekalibreerd voor een verscheidenheid aan media, temperaturen en drukken om het debiet te krijgen│Gebruik met een verscheidenheid aan media voor laboratorium- en industriële toepassingen
Aluminium is economisch en goed voor algemeen gebruik met niet-corrosieve gassen en vloeistoffen. Messing is zuinig en goed te gebruiken met water. Roestvrij staal is bestand tegen hogere temperaturen en druk en heeft een uitstekende chemischeMore Product Information