Masterflex® B/T® PerfectPosition® pompslang, C-Flex®, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
MFLX06424-87EA 234 EUR
MFLX06424-87 MFLX06424-90 MFLX06424-91
Masterflex® B/T® PerfectPosition® pompslang, C-Flex®, Avantor®
Slangen Peristaltische pompslangen
Zorg voor optimale prestaties van uw Masterflex®-pomp.
  • Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
  • Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
  • Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
  • Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
More Product Information