Masterflex® L/S® precisiepompslang, C-Flex® ULTRA, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
MFLX06434-14EA 94.1 EUR
MFLX06434-14 MFLX06434-17 MFLX06434-25 MFLX06434-16 MFLX06434-18 MFLX06437-16
Masterflex® L/S® precisiepompslang, C-Flex® ULTRA, Avantor®
Slangen Peristaltische pompslangen
Langste levensduur van alle C-Flex® formuleringen.
  • Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
  • Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
  • Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
  • Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
  • Altijd op