Masterflex® L/S® standaard pompkoppen voor precisieslangen, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
MFLX07013-20EA 328 EUR
MFLX07013-20 MFLX07013-21 MFLX07013-52 MFLX07014-20 MFLX07014-21 MFLX07014-52 MFLX07016-20 MFLX07016-21 MFLX07016-52 MFLX07017-20 MFLX07017-21 MFLX07017-52 MFLX07018-20 MFLX07018-21 MFLX07018-52
Masterflex® L/S® standaard pompkoppen voor precisieslangen, Avantor®
Pompen Pump Heads Peristaltic Pump Heads
Ideaal voor vloeistofoverdrachtstoepassingen die een hoge nauwkeurigheid en herhaalbaarheid vereisen.
  • Standaard koppen zijn nauwkeurig gevormd om plaats te bieden aan een enkele maat slang
  • De pompkop is compact en eenvoudig van ontwerp met dezelfde zijde voor de in- en uitgang van de slangen - perfect voor toepassingen met beperkte ruimte
  • Standaardkoppen zijn compact en eenvoudig te integreren in uw OEM-toepassingen
  • Stapel tot vier koppen, afhankelijk van de drive-aanbevelingen
Deze standaard pompkop is geschikt voor precisieslangen - zorgt voorMore Product Information