Masterflex® I/P® standaard pompkoppen, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
MFLX07019-20EA 803 EUR
MFLX07019-20 MFLX07019-21 MFLX07019-31 MFLX07019-32 MFLX07019-43 MFLX07019-53
Masterflex® I/P® standaard pompkoppen, Avantor®
Pompen Pump Heads Peristaltic Pump Heads
Beste nauwkeurigheid en herhaalbaarheid van elke I/P-pompkop - ideaal voor doseren en doseren.
  • Elk model is geoptimaliseerd voor een enkele buismaat om de prestaties en levensduur van de buis te maximaliseren
  • De kosteneffectieve pompkop is een uitstekende keuze voor speciale toepassingen
  • Stapel twee pompkoppen op elkaar om de stroomsnelheid te verdubbelen
Het klassieke ontwerp van de standaard pompkop zorgt voor de meest nauwkeurige en herhaalbare prestaties - belangrijk bij doseertoepassingen. Een 360 graden nauwkeurig gegoten occlusielichaam zorgtMore Product Information