Masterflex® L/S® standaard pompkoppen met lange schacht, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
MFLX07013-10EA 382 EUR
MFLX07013-10 MFLX07015-00 MFLX07015-10 MFLX07015-50 MFLX07016-00 MFLX07016-10 MFLX07024-00 MFLX07024-10
Masterflex® L/S® standaard pompkoppen met lange schacht, Avantor®
Pompen Pump Heads Peristaltic Pump Heads
Ideaal voor vloeistofoverdrachtstoepassingen die een hoge nauwkeurigheid en herhaalbaarheid vereisen.
  • Standaard koppen zijn nauwkeurig gevormd om plaats te bieden aan een enkele maat slang
  • De pompkop is compact en eenvoudig van ontwerp met dezelfde zijde voor de in- en uitgang van de slangen - perfect voor toepassingen met beperkte ruimte
  • Standaardkoppen zijn compact en eenvoudig te integreren in uw OEM-toepassingen
Deze standaard pompkop accepteert een enkele slangmaat om optimale prestaties van uw Masterflex-pomp te garanderen. Gebruik metMore Product Information