Masterflex® L/S® pompvoedingen, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
MFLX07525-90EA 224 EUR
MFLX07525-90
Masterflex® L/S® pompvoedingen, Avantor®
Stroombronnen
Optimaliseer de prestaties van uw Masterflex-pomp.
  • Geschikt voor stroomvereisten 90 tot 260 VAC
Deze vervangende voeding is geschikt voor gebruik met de Masterflex C/L Digital pomp.