Masterflex® L/S® Economy aandrijvingen met vast toerental, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
MFLX07540-01EA 637 EUR
MFLX07540-01 MFLX07540-02 MFLX07540-06 MFLX07540-12 MFLX07540-20 MFLX07540-30 MFLX07540-60 MFLX07542-01-EU MFLX07542-02-EU MFLX07542-06-EU MFLX07542-12-EU MFLX07542-20-EU MFLX07542-30-EU MFLX07542-60-EU
Masterflex® L/S® Economy aandrijvingen met vast toerental, Avantor®
Pompen Pump Drives Peristaltic Pump Drives
Zuinige aandrijvingen voor betrouwbare algemene overslag- en invoertoepassingen.
  • Economy aandrijvingen met vaste snelheid zijn stapelbaar en ideaal voor laboratorium-, veld- of procesvoedingstoepassingen
  • Kies uit zeven snelheden op basis van het debiet of het aantal benodigde koppen
  • Gebouwd met geverfde stalen behuizing voor IP22-classificatie
De Masterflex® L/S® economy aandrijvingen met vast toerental zijn compact en ideaal wanneer de ruimte beperkt is. Deze aandrijvingen hebben een verlichte aan/uit-schakelaar aan de voorzijde van de aandrijvingMore Product Information