Masterflex® Ismatec®-pompslang, 3-stops microboring, met peroxide uitgeharde siliconen, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
MFLX07624-18EA 131 EUR
MFLX07624-18 MFLX07624-22 MFLX07624-24 MFLX07624-26 MFLX07624-28 MFLX07624-30 MFLX07624-32 MFLX07624-34 MFLX07624-36 MFLX07624-38 MFLX07624-40 MFLX07624-42 MFLX07624-44 MFLX07624-46 MFLX07624-48
Masterflex® Ismatec®-pompslang, 3-stops microboring, met peroxide uitgeharde siliconen, Avantor®
Slangen Peristaltische pompslangen
Ontworpen voor een optimale werking in uw Ismatec-pompen.
  • Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
  • Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
  • Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
  • Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
Om uw Ismatec®-pompsysteem compleet teMore Product Information